Print…
1,3-Propanedisulphonic acid disodium salt 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Sodium propane-1,3-disulphonate
B20092.06 B20092.14
B20092.06EA 42.5 EUR
B20092.06 B20092.14
1,3-Propanedisulphonic acid disodium salt 99%
1,3-Propanedisulphonic acid disodium salt
Purity: 99% CAS No.: 36589-58-9 Molecular Formula: NaO3S(CH2)3SO3Na Formula Weight: 248.19 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3767479
Fórmula: C₃H₆Na₂O₆S₂
Peso Molecular: 248.19 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00191483
Número CAS: 36589-58-9