Print…
1,2-Ethanedisulphonic acid disodium salt ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Sodium ethane-1,2-disulphonate
E0031-25G E0031-5G
TCIAE0031-25GEA 105 EUR
TCIAE0031-25G TCIAE0031-5G
1,2-Ethanedisulphonic acid disodium salt ≥98.0% (por análise titulométrica)
1,2-Ethanedisulphonic acid disodium salt
Fórmula: C₂H₄Na₂O₆S₂
Peso Molecular: 234.1600 g/mol
Número MDL : MFCD00024998
Número CAS: 5325-43-9
EINECS: 226-198-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dec8f46ef5bc5f5dad34c7dc5dc4ebba09d69c94&vid=dec8f46ef5bc5f5dad34c7dc5dc4ebba09d69c94&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %