Print…
1,2-Ethanedisulphonic acid dihydrate ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
E0453-25G E0453-5G
TCIAE0453-25GEA 128 EUR
TCIAE0453-25G TCIAE0453-5G
1,2-Ethanedisulphonic acid dihydrate ≥95.0% (por análise titulométrica)
1,2-Ethanedisulphonic acid dihydrate
Fórmula: C₂H₆O₆S₂·2H₂O
Número MDL : MFCD26793415
Número CAS: 5982-56-9
EINECS: 203-732-0
UN: 2585
ADR: 8,III
Merck Index: 14,03724
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c2d29a69bd0d183c74b94ffb67e7f674b6ec7a1&vid=0c2d29a69bd0d183c74b94ffb67e7f674b6ec7a1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 % (calcd.on anh.substance)
Melting point 111.0 to 115.0 deg-C
Water 14.0 to 17.0 %