Print…
2-(Methylthio)ethylamine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-(Methylthio)ethanamine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
632929-1G 632929-5G
SIAL632929-1GEA 127 EUR
SIAL632929-1G SIAL632929-5G
2-(Methylthio)ethylamine, Sigma-Aldrich®
2-(Methylthio)ethylamine
Fórmula: C₃H₉NS
Número MDL : MFCD00014825
Número CAS: 18542-42-2
EINECS: 242-412-5