2-(Methylthio)ethylamine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2-(Methylthio)ethanamine
B22941.03
B22941.06
B22941.03EA
73.2
EUR
B22941.03
B22941.06
2-(Methylthio)ethylamine 95%
2-(Methylthio)ethylamine
Purity: 95%
CAS No.: 18542-42-2
Molecular Formula: C3H9NS
Formula Weight: 91.18
Flash Point: 36°(96°F)
Refractive Index: 1.4965
Odour: Amine-like
Boiling Point: 146-148°
Beilstein Reference: 1731099
UN No.: 2734
MDL No.: MFCD00014825
Fórmula:
C₃H₉NS Ponto de ebulição: 146…148 °C Densidade: 0,974 Ponto de Inflamação: 36 °C (96 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00014825 Número CAS: 18542-42-2 EINECS: 242-412-5 ADR: 8,II |