Print…
2-Methoxyphenyl acetate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 1-Acetoxy-2-methoxybenzene, Acetic acid 2-methoxyphenyl ester, 2-Acetoxyanisole, Acetic acid 2-guaiacol ester, 2-Guaiacol acetate, O-Acetylguaiacol
B20242.14 B20242.22
B20242.14EA 42.1 EUR
B20242.14 B20242.22
2-Methoxyphenyl acetate ≥98%
2-Methoxyphenyl acetate
Purity: 98% CAS No.: 15212-03-0 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 MDL No.: MFCD00017221
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Peso Molecular: 166.18 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017221
Número CAS: 15212-03-0