Print…
N-Boc-L-alaninol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B22399.06 B22399.14
B22399.06EA 126 EUR
B22399.06 B22399.14
N-Boc-L-alaninol ≥99%
N-Boc-L-alaninol
Purity: 99% CAS No.: 79069-13-9 Molecular Formula: C8H17NO3 Formula Weight: 175.23 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 60-62° Beilstein Reference: 3648840 Optical Rotation: -8.6° (c=1.2 in methanol) MDL No.: MFCD00043121
Fórmula: C₈H₁₇NO₃
Ponto de Fusão: 60…62 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00043121
Número CAS: 79069-13-9