Sodium aurothiomalate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
157201-1G
157201-250MG
SIAL157201-1GEA
661
EUR
SIAL157201-1G
SIAL157201-250MG
Sodium aurothiomalate, Sigma-Aldrich®
Sodium aurothiomalate
Fórmula:
C₄H₆AuNaO₄S |
Número MDL :
MFCD00064304 Número CAS: 12244-57-4 EINECS: 235-479-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...