Print…
Hexametilenodiamina 60% (w/w) em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
411560010 411562500
ACRO411560010EA 74.1 EUR
ACRO411560010 ACRO411562500
Hexametilenodiamina 60% (w/w) em solução aquosa
Hexametilenodiamina
Fórmula: C₆H₁₆N₂
Ponto de Inflamação: 116 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008243
Número CAS: 124-09-4
EINECS: 204-679-6
UN: 1783
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear solution
Color scale ≤20 APHA
Strength 59 to 61 wt%