Print…
2-(Methylthio)thiazole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M1712-25G M1712-5G
TCIAM1712-25GEA 108 EUR
TCIAM1712-25G TCIAM1712-5G
2-(Methylthio)thiazole ≥98.0% (por GC)
2-(Methylthio)thiazole
Fórmula: C₄H₅NS₂
Ponto de ebulição: 62°C
Ponto de Inflamação: 91°C
Número MDL : MFCD00858981
Número CAS: 5053-24-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2eb4d247e3e3f50e67a79c77f4ceb28b2f0bfbbc&vid=2eb4d247e3e3f50e67a79c77f4ceb28b2f0bfbbc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %