Nicotinamidine hydrochloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3-Amidinopyridinium chloride, 3-Amidinopyridine hydrochloride, Pyridine-3-carboximidamide Monohydrochloride, Pyridine-3-carboximidamide hydrochloride, 3-Carbamimidoylpyridine Monohydrochloride
B20406.03
B20406.06
B20406.03EA
26.8
EUR
B20406.03
B20406.06
Nicotinamidine hydrochloride 97%
Nicotinamidine hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 7356-60-7
Molecular Formula: C6H7N3.HCl
Formula Weight: 157.60
Melting Point: 187-189°
MDL No.: MFCD00054326
Fórmula:
C₆H₈ClN₃ Ponto de Fusão: 187…189 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00054326 Número CAS: 7356-60-7 |