Picolinamidine hydrochloride ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Picolinimidamide hydrochloride, 2-Amidinopyridine hydrochloride
A10942.06
A10942.03
A10942.06EA
203
EUR
A10942.06
A10942.03
Picolinamidine hydrochloride ≥97%
Picolinamidine hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 51285-26-8
Molecular Formula: C6H7N3.HCl
Formula Weight: 157.60
Melting Point: 148-152°
Beilstein Reference: 3562671
Fórmula:
C₆H₈ClN₃ Peso Molecular: 157.60 g/mol Ponto de Fusão: 148…152 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00052271 Número CAS: 51285-26-8 |