1-Phenyl-1-(trimethylsilyloxy)ethylene ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Trimethyl[(1-phenylvinyl)oxy]silane, 1-Phenyl-1-trimethylsiloxyethylene
L05308.03
L05308.06
L05308.03EA
27.8
EUR
L05308.03
L05308.06
1-Phenyl-1-(trimethylsilyloxy)ethylene ≥97%
1-Phenyl-1-(trimethylsilyloxy)ethylene
Purity: 97%
CAS No.: 13735-81-4
Molecular Formula: C11H16OSi
Formula Weight: 192.34
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.5020
Boiling Point: 53-54°/1mm
Beilstein Reference: 1306914
MDL No.: MFCD00008582
Fórmula:
C₁₁H₁₆OSi Ponto de ebulição: 53…54 °C (1 mmHg) Densidade: 0,938 Ponto de Inflamação: 78 °C (172 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00008582 Número CAS: 13735-81-4 EINECS: 237-308-1 |