cis-1-Ethoxy-2-(tributylstannyl)ethene ≥94%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
H51258.03
H51258.06
H51258.03EA
102
EUR
H51258.03
H51258.06
cis-1-Ethoxy-2-(tributylstannyl)ethene ≥94%
cis-1-Ethoxy-2-(tributylstannyl)ethene
Purity: 94%
CAS No.: 64724-29-4
Molecular Formula: C16H34OSn
Formula Weight: 361.15
Melting Point: 84-87°
UN No.: 2788
MDL No.: MFCD07787391
Fórmula:
C₁₆H₃₄OSn Ponto de Fusão: 84…87 °C Densidade: 1,082 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD07787391 Número CAS: 64724-29-4 ADR: 6.1,III |