Print…
1-Ethoxy-1-(tributylstannyl)ethene 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H31562.03 H31562.06 H31562.14
H31562.03EA 61 EUR
H31562.03 H31562.06 H31562.14
1-Ethoxy-1-(tributylstannyl)ethene 95%
1-Ethoxy-1-(tributylstannyl)ethene
CAS No.: 97674-02-7 Molecular Formula: C16H34OSn Formula Weight: 361.14 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4760 Boiling Point: 85-86°/0.07mm UN No.: 2788 MDL No.: MFCD00010240
Fórmula: C₁₆H₃₄OSn
Ponto de ebulição: 85…86 °C (0,07 mmHg)
Densidade: 1,067
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010240
Número CAS: 97674-02-7
UN: 2788
ADR: 6.1,III