Print…
1-Ethoxy-1-(tributylstannyl)ethene 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
377710010 377710050 377710250
ACRO377710010EA 52.8 EUR
ACRO377710010 ACRO377710050 ACRO377710250
1-Ethoxy-1-(tributylstannyl)ethene 95%
1-Ethoxy-1-(tributylstannyl)ethene
Fórmula: C₁₆H₃₄OSn
Ponto de ebulição: 85…86 °C (,1 mmHg)
Densidade: 1,069 g/cm³
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010240
Número CAS: 97674-02-7
UN: 2788
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4750 to 1.4770 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %