Print…
Triglycidyl isocyanurate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate
I0428-25G I0428-500G I0428-100G
TCIAI0428-25GEA 23 EUR
TCIAI0428-25G TCIAI0428-500G TCIAI0428-100G
Triglycidyl isocyanurate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Triglycidyl isocyanurate
Fórmula: C₁₂H₁₅N₃O₆
Número MDL : MFCD00080670
Número CAS: 2451-62-9
EINECS: 219-514-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=718646b59a909d69628968f7619d5bb663b6b2f0&vid=718646b59a909d69628968f7619d5bb663b6b2f0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Epoxy Equivalent) min. 98.0 %