Print…
Triglycidyl isocyanurate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
379506-100G 379506-500G
SIAL379506-100GEA 155 EUR
SIAL379506-100G SIAL379506-500G
Triglycidyl isocyanurate, Sigma-Aldrich®
Triglycidyl isocyanurate
Fórmula: C₁₂H₁₅N₃O₆
Número MDL : MFCD00080670
Número CAS: 2451-62-9
EINECS: 219-514-3