Print…
Ethyl-4-methylpyrrole-2-carboxylate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Ethyl 4-Methyl-2-pyrrolecarboxylate
M1145-1G M1145-5G
TCIAM1145-1GEA 195 EUR
TCIAM1145-1G TCIAM1145-5G
Ethyl-4-methylpyrrole-2-carboxylate ≥97.0% (por GC)
Ethyl-4-methylpyrrole-2-carboxylate
Fórmula: C₈H₁₁NO₂
Peso Molecular: 153.1800 g/mol
Ponto de ebulição: 104°C
Número MDL : MFCD00191668
Número CAS: 40611-85-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d3bb6ec7dde585e6cf1b7751daf7722695852f3&vid=4d3bb6ec7dde585e6cf1b7751daf7722695852f3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 41.0 to 44.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency