Print…
Bathophenanthrolinedisulphonic acid disodium salt hydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 4,7-Diphenyl-1,10-phenanthrolinedisulphonic acid disodium salt hydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
146617-1G 146617-5G
SIAL146617-1GEA 345 EUR
SIAL146617-1G SIAL146617-5G
Bathophenanthrolinedisulphonic acid disodium salt hydrate, Sigma-Aldrich®
Bathophenanthrolinedisulphonic acid disodium salt hydrate
Fórmula: C₂₄H₁₄N₂Na₂O₆S₂·H₂O
Peso Molecular: 536.48 g/mol (anhy)
Número MDL : MFCD00149310
Número CAS: 52746-49-3
EINECS: 258-152-0