Print…
2-Amino-4-methyl-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H54375.MD H54375.03
H54375.MDEA 104 EUR
H54375.MD H54375.03
2-Amino-4-methyl-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 96%
2-Amino-4-methyl-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester
Purity: 96% CAS No.: 944401-55-2 Molecular Formula: C11H18BN3O2 Formula Weight: 235.09 MDL No.: MFCD18072554
Fórmula: C₁₁H₁₈BN₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18072554
Número CAS: 944401-55-2