Print…
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 4-Chloro-2-methylthiopyrimidine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
145289-10G 145289-50G
SIAL145289-10GEA 67.6 EUR
SIAL145289-10G SIAL145289-50G
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine, Sigma-Aldrich®
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Fórmula: C₅H₅ClN₂S
Número MDL : MFCD00006083
Número CAS: 49844-90-8
EINECS: 256-500-6