Print…
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
144533-25G 144533-5G
SIAL144533-25GEA 590 EUR
SIAL144533-25G SIAL144533-5G
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine, Sigma-Aldrich®
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine
Fórmula: C₅H₄Cl₂N₂S
Número MDL : MFCD00006086
Número CAS: 6299-25-8
EINECS: 228-577-6