Print…
Dimetridazole ≥97.0% (por análise titulométrica) para pesquisa bioquímica
Fornecedor: TCI
Atenção
D4081-25G D4081-5G
TCIAD4081-25GEA 49 EUR
TCIAD4081-25G TCIAD4081-5G
Dimetridazole ≥97.0% (por análise titulométrica) para pesquisa bioquímica
Dimetridazole
Fórmula: C₅H₇N₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00047046
Número CAS: 551-92-8
EINECS: 209-001-2
Merck Index: 14,03265
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60673efb110015d64cfadee236520882b40e229e&vid=de4770366a422d5513ed09713d775612181ba815&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 137.0 to 141.0 deg-C
Protein impurity test (SDS-PAGE) to pass test