Print…
2-(Furfurylthio)ethylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-{[(2-Aminoethyl)thio]methyl}furan
F0378-25G F0378-5G
TCIAF0378-25GEA 165 EUR
TCIAF0378-25G TCIAF0378-5G
2-(Furfurylthio)ethylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-(Furfurylthio)ethylamine
Fórmula: C₇H₁₁NOS
Ponto de ebulição: 100°C
Número MDL : MFCD01075029
Número CAS: 36415-21-1
EINECS: 253-024-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=adaf2777ccc86a11091791addd9f12714fcba9aa&vid=adaf2777ccc86a11091791addd9f12714fcba9aa&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %