Print…
5-(Trifluoromethoxy)isatin ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 5-(Trifluoromethoxy)indoline-2,3-dione
T2774-1G T2774-5G
TCIAT2774-1GEA 31 EUR
TCIAT2774-1G TCIAT2774-5G
5-(Trifluoromethoxy)isatin ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
5-(Trifluoromethoxy)isatin
Fórmula: C₉H₄F₃NO₃
Peso Molecular: 231.13 g/mol
Número MDL : MFCD00192524
Número CAS: 169037-23-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15df7f66574583898e81a5d02983a949508f75bb&vid=15df7f66574583898e81a5d02983a949508f75bb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C