Print…
5-(Trifluoromethoxy)isatin ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 5-(Trifluoromethoxy)indoline-2,3-dione
B25494.03 B25494.06
B25494.03EA 38.1 EUR
B25494.03 B25494.06
5-(Trifluoromethoxy)isatin ≥98%
5-(Trifluoromethoxy)isatin
Purity: 98% CAS No.: 169037-23-4 Molecular Formula: C9H4F3NO2 Formula Weight: 231.13 Melting Point: 170-172° MDL No.: MFCD00192524
Fórmula: C₉H₄F₃NO₃
Peso Molecular: 231.13 g/mol
Ponto de Fusão: 170…172 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00192524
Número CAS: 169037-23-4