Print…
(R)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (R)-1-BOC-3-(Aminomethyl)piperidine
H52561.MD H52561.03 H52561.06
H52561.MDEA 54.7 EUR
H52561.MD H52561.03 H52561.06
(R)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine 97%
(R)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine
Purity: 97% CAS No.: 140645-23-4 Molecular Formula: C11H22N2O2 Formula Weight: 214.31 MDL No.: MFCD03839876
Fórmula: C₁₁H₂₂N₂O₂
Peso Molecular: 214.31 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03839876
Número CAS: 140645-23-4