N(α)-Boc-D-tryptophan ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Boc-D-Trp-OH
L09214.03
L09214.06
L09214.03EA
24
EUR
L09214.03
L09214.06
N(α)-Boc-D-tryptophan ≥97%
N(α)-Boc-D-tryptophan
Purity: 97%
CAS No.: 5241-64-5
Molecular Formula: C16H20N2O4
Formula Weight: 304.35
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 138° dec.
Beilstein Reference: 4237334
Optical Rotation: +21° (c=1 in acetic acid)
MDL No.: MFCD00037944
Fórmula:
C₁₆H₂₀N₂O₄ Ponto de Fusão: ∼ 138 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00037944 Número CAS: 5241-64-5 EINECS: 226-042-1 |