Benzyltrimethylammonium tribromide ≥97.0% (por análise titulométrica) reagente bromante
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
Mono(N,N,N-trimethyl-1-phenylmethanaminium) tribromide, Benzyl trimethyl ammonium tribromide
T1382-25G
T1382-5G
TCIAT1382-25GEA
51
EUR
TCIAT1382-25G
TCIAT1382-5G
Benzyltrimethylammonium tribromide ≥97.0% (por análise titulométrica) reagente bromante
Benzyltrimethylammonium tribromide
Fórmula:
C₁₀H₁₆Br₃N Peso Molecular: 389.97 g/mol |
Número MDL :
MFCD00134423 Número CAS: 111865-47-5 |
|
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (Iodometric Titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 100.0 to 103.0 deg-C |