Benzyltrimethylammonium tribromide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B24470.06
B24470.14
B24470.06EA
40.1
EUR
B24470.06
B24470.14
Benzyltrimethylammonium tribromide ≥98%
Benzyltrimethylammonium tribromide
Purity: 98%
CAS No.: 111865-47-5
Molecular Formula: C6H5CH2N(CH3)3Br3
Formula Weight: 389.97
Melting Point: 99-101°
MDL No.: MFCD00134423
Fórmula:
C₁₀H₁₆Br₃N Ponto de Fusão: 99…101 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00134423 Número CAS: 111865-47-5 |