Print…
(3-Aminopropyl)diethoxymethylsilane ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
D1980-25ML D1980-500ML D1980-100ML
TCIAD1980-25MLEA 22 EUR
TCIAD1980-25ML TCIAD1980-500ML TCIAD1980-100ML
(3-Aminopropyl)diethoxymethylsilane ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
(3-Aminopropyl)diethoxymethylsilane
Fórmula: C₈H₂₁NO₂Si
Ponto de ebulição: 88°C
Ponto de Inflamação: 85°C
Número MDL : MFCD00039785
Número CAS: 3179-76-8
EINECS: 221-660-8
UN: 3267
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd708ef4f32ca8b907f0a4813157676f0820a30e&vid=fd708ef4f32ca8b907f0a4813157676f0820a30e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %