Print…
(3-Aminopropyl)diethoxymethylsilane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
371890-250ML 371890-50ML
SIAL371890-250MLEA 282 EUR
SIAL371890-250ML SIAL371890-50ML
(3-Aminopropyl)diethoxymethylsilane, Sigma-Aldrich®
(3-Aminopropyl)diethoxymethylsilane
Fórmula: C₈H₂₁NO₂Si
Número MDL : MFCD00039785
Número CAS: 3179-76-8
EINECS: 221-660-8