Print…
(3-Aminopropyl)diethoxymethylsilane 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
L16401.14 L16401.22
L16401.14EA 34.7 EUR
L16401.14 L16401.22
(3-Aminopropyl)diethoxymethylsilane 97%
(3-Aminopropyl)diethoxymethylsilane
Purity: 97% CAS No.: 3179-76-8 Molecular Formula: C8H21NO2Si Formula Weight: 191.35 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.4270 Melting Point: -20° Boiling Point: 197-199° Beilstein Reference: 1744264 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00039785
Fórmula: C₈H₂₁NO₂Si
Ponto de ebulição: 197…199 °C
Ponto de Fusão: < –20 °C
Densidade: 0,920
Ponto de Inflamação: 85 °C (185 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039785
Número CAS: 3179-76-8
EINECS: 221-660-8
ADR: 8,III