Print…
1-Boc-3-methylpiperazine ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H52809.06 H52809.14
H52809.06EA 93.7 EUR
H52809.06 H52809.14
1-Boc-3-methylpiperazine ≥97%
1-Boc-3-methylpiperazine
Purity: 97% CAS No.: 120737-59-9 Molecular Formula: C10H20N2O2 Formula Weight: 200.28 MDL No.: MFCD03001706
Fórmula: C₁₀H₂₀N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03001706
Número CAS: 120737-59-9