(S)-(-)-1-Boc-3-methylpiperazine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
(S)-tert-Butyl 3-methylpiperazine-1-carboxylate, (3S)-3-Methylpiperazine, N1-BOC protected
H27534.06
H27534.03
H27534.06EA
249
EUR
H27534.06
H27534.03
(S)-(-)-1-Boc-3-methylpiperazine ≥98%
(S)-(-)-1-Boc-3-methylpiperazine
Purity: 98%
CAS No.: 147081-29-6
Molecular Formula: C10H20N2O2
Formula Weight: 200.28
Melting Point: 38-41°
Optical Rotation: -16° (c=1 in dioxane)
Fórmula:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Ponto de Fusão: 38…41 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD02683204 Número CAS: 147081-29-6 |