Print…
4,4',4''-Trimethyltrityl alcohol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Tri-p-tolylmethanol
L02392.06 L02392.14
L02392.06EA 109 EUR
L02392.06 L02392.14
4,4',4''-Trimethyltrityl alcohol ≥98%
4,4',4''-Trimethyltrityl alcohol
Purity: 98+% CAS No.: 3247-00-5 Molecular Formula: C22H22O Formula Weight: 302.42 Melting Point: 92-96° Beilstein Reference: 2055803
Fórmula: C₂₂H₂₂O
Peso Molecular: 302.42 g/mol
Ponto de Fusão: 92…96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014919
Número CAS: 3247-00-5
EINECS: 221-822-8