Print…
(S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M1161-1G M1161-5G
TCIAM1161-1GEA 34 EUR
TCIAM1161-1G TCIAM1161-5G
(S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine ≥98.0% (por GC)
(S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
Fórmula: C₆H₁₃NO
Ponto de ebulição: 68°C
Ponto de Inflamação: 45°C
Número MDL : MFCD00010408
Número CAS: 63126-47-6
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6a30b1fd30bcd6b23c0bfd8ffc982b5541323b10&vid=6a30b1fd30bcd6b23c0bfd8ffc982b5541323b10&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific gravity (20/20) 0.9320 to 0.9380
Refractive index n20/D 1.4450 to 1.4470
Specific rotation [a]20/D +35.0 to +41.0 deg (C=2, 1mol/L HCl)