Print…
1-Boc-4-iodopiperidine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-BOC-4-iodo-piperidine, tert-Butyl 4-iodopiperidine-1-carboxylate
437270050 437270010
ACRO437270050EA 222 EUR
ACRO437270050 ACRO437270010
1-Boc-4-iodopiperidine 97%
1-Boc-4-iodopiperidine
Fórmula: C₁₀H₁₈INO₂
Ponto de Fusão: 44…49 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04115041
Número CAS: 301673-14-3
Encomendar
Appearance White to light brown Crystalline powder or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %