1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L17527.03
L17527.06
L17527.03EA
42.4
EUR
L17527.03
L17527.06
1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid ≥98%
1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 84358-13-4
Molecular Formula: C11H19NO4
Formula Weight: 229.28
Melting Point: 149-151°
MDL No.: MFCD00076999
Fórmula:
C₁₁H₁₉NO₄ Ponto de Fusão: 149…151 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00076999 Número CAS: 84358-13-4 |