(S)-1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H52575.06
H52575.14
H52575.06EA
109
EUR
H52575.06
H52575.14
(S)-1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid ≥97%
(S)-1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 88495-54-9
Molecular Formula: C11H19NO4
Formula Weight: 229.28
Melting Point: 165-169°
Optical Rotation: +57° (c=1 in chloroform)
Fórmula:
C₁₁H₁₉NO₄ Ponto de Fusão: 165…169 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD02179172 Número CAS: 88495-54-9 |