(R)-1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid 97
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
(R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-3-carboxylic acid, Boc-D-Nip-OH, 1-Boc-D-nipecotic acid, (R)-N-BOC-piperidine-3-carboxylic acid
H52416.06
H52416.14
H52416.06EA
125
EUR
H52416.06
H52416.14
(R)-1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid 97
(R)-1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 163438-09-3
Molecular Formula: C11H19NO4
Formula Weight: 229.28
Beilstein Reference: 5539297
MDL No.: MFCD00673775
Fórmula:
C₁₁H₁₉NO₄ Peso Molecular: 229.28 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00673775 Número CAS: 163438-09-3 |