Print…
4-Chloro-1-methylpiperidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
C2465-5G C2465-25G
TCIAC2465-5GEA 36 EUR
TCIAC2465-5G TCIAC2465-25G
4-Chloro-1-methylpiperidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Chloro-1-methylpiperidine
Fórmula: C₆H₁₂ClN
Ponto de ebulição: 162°C
Número MDL : MFCD00044489
Número CAS: 5570-77-4
EINECS: 226-942-4
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c106f1457a2804f5d2facba3d91e3ae81fe663e7&vid=c106f1457a2804f5d2facba3d91e3ae81fe663e7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %