Print…
(S)-(+)-3-Aminopyrrolidine dihydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (S)-Pyrrolidin-3-amine dihydrochloride
A1054-25G A1054-5G
TCIAA1054-25GEA 415 EUR
TCIAA1054-25G TCIAA1054-5G
(S)-(+)-3-Aminopyrrolidine dihydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
(S)-(+)-3-Aminopyrrolidine dihydrochloride
Fórmula: C₄H₁₂Cl₂N₂
Número MDL : MFCD00070605
Número CAS: 116183-83-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c6f69b742e49c27cafa3dc5b4c4b863c04cca73&vid=9c6f69b742e49c27cafa3dc5b4c4b863c04cca73&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +0.9 to +1.3 deg (C=10, H2O)
Solubility in Water very faint turbidity