Print…
(S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (S)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
H27536.03 H27536.MD
H27536.03EA 202 EUR
H27536.03 H27536.MD
(S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride ≥97%
(S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 136725-53-6 Molecular Formula: C4H8FN.HCl Formula Weight: 125.57 Melting Point: 183-186° MDL No.: MFCD04038718
Fórmula: C₄H₉ClFN
Ponto de Fusão: 183…186 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04038718
Número CAS: 136725-53-6