Isonipecotamide 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
122611000
122610250
122615000
ACRO122611000EA
98.8
EUR
ACRO122611000
ACRO122610250
ACRO122615000
Isonipecotamide 98%
Isonipecotamide
Fórmula:
C₆H₁₂N₂O Ponto de Fusão: 146…150 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00038012 Número CAS: 39546-32-2 EINECS: 254-501-6 |
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 146 to 150 °C (on dry substance) |
Water | ≤2 % (K.F.) |
Loss on drying | ≤2 % (70 °C) |
Sulfated ash | ≤0.2 % |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % (On dry substance) |