Print…
Nipecotamide 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
128300050 128300500
ACRO128300050EA 94.1 EUR
ACRO128300050 ACRO128300500
Nipecotamide 95%
Nipecotamide
Fórmula: C₆H₁₂N₂O
Ponto de Fusão: 102…108 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005993
Número CAS: 4138-26-5
EINECS: 223-962-5
Encomendar
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 102 to 108 °C
Titration with HClO4 ≥94 %