Print…
1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Ethyl N-BOC-4-piperidinecarboxylate, Ethyl N-Boc-piperidine-4-carboxylate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
665150-25G 665150-5G
SIAL665150-25GEA 214 EUR
SIAL665150-25G SIAL665150-5G
1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester, Sigma-Aldrich®
1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester
Fórmula: C₁₃H₂₃NO₄
Número MDL : MFCD01763998
Número CAS: 142851-03-4