Print…
4-(4-Piperidinyloxy)benzonitrile ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H50958.03 H50958.MD
H50958.03EA 282 EUR
H50958.03 H50958.MD
4-(4-Piperidinyloxy)benzonitrile ≥98%
4-(4-Piperidinyloxy)benzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 224178-67-0 Molecular Formula: C12H14N2O Formula Weight: 202.26 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD07368391
Fórmula: C₁₂H₁₄N₂O
Peso Molecular: 202.26 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368391
Número CAS: 224178-67-0
ADR: 6.1 III