5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine-4,4''-disulphonic acid monosodium salt hydrate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
FerroZine iron reagent hydrate, 5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine-4,4''-disulphonic acid monosodium salt hydrate, 3-(2-Pyridyl)-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine-4',4''-disulphonic acid monosodium salt hydrate, PDT disulphonate monosodium salt hydrate
B24066.03
B24066.06
B24066.14
B24066.03EA
47.3
EUR
B24066.03
B24066.06
B24066.14
5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine-4,4''-disulphonic acid monosodium salt hydrate ≥97%
Ferrozine mono-sodium salt hydrate
Purity: 97%
CAS No.: 69898-45-9
Molecular Formula: C20H13N4NaO6S2.xH2O
Formula Weight: 492.47(anhy)
Beilstein Reference: 5222087
MDL No.: MFCD00150794
Fórmula:
C₂₀H₁₃N₄NaO₆S₂·H₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00150794 Número CAS: 1266615-85-3 EINECS: 274-196-3 |